Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-STAT5A-1A11]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA250063-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250063-100
Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-STAT5A-1A11]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-STAT5A-1A11] antibody to STAT5A for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells
Type: Primary
Antigen: STAT5A
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-STAT5A-1A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité