Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD99 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 12E7]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254282-100 A254282-500
ANTIA254282-100EA 345 EUR InStock
ANTIA254282-100 ANTIA254282-500
Anti-CD99 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 12E7]
Anticorps
Mouse monoclonal [12E7] antibody to CD99 for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 5 to 10 µl/million cells, IF: 1:50 to 1:100, IHC-P: 1:50 to 1:100

Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Monoclonal
Clone: 12E7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité