Anti-Cytokeratin 8 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D3]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254291-100 A254291-500
ANTIA254291-100EA 355 EUR InStock
ANTIA254291-100 ANTIA254291-500
Anti-Cytokeratin 8 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D3]
Anticorps
Mouse monoclonal [5D3] antibody to Cytokeratin 8 + 18 for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 5 µg/million cells, IF: 1:100 to 1:200, IHC-P: 1:50 to 1:100
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 8 + 18
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité