Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM534]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254293-500EA 500 EUR InStock
ANTIA254293-500 ANTIA254293-100
Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM534]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM534] antibody to EpCAM for flow cytometry, IF, WB, IP and IHC with samples derived from rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IP, IHC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 5 to 10 µl/million cells, IF: 1:50 to 1:100, WB: 1:100 to 1:200, IP: 5 to 10 µl/500µg protein lysate, IHC-P: 1:100 to 1:200, IHC to Fr: 1:100 to 1:200

Type: Primary
Antigen: EpCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM534
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité