Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [Clone: Epcam/1158]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254296-100 A254296-500
ANTIA254296-100EA 345 EUR InStock
ANTIA254296-100 ANTIA254296-500
Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [Clone: Epcam/1158]
Anticorps
Mouse monoclonal [Epcam/1158] antibody to EpCAM for IHC-P with samples derived from rat and mouse.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1:50 to 1:100

Type: Primary
Antigen: EpCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: Epcam/1158
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité