Anti-CD74 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC674]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318691-100 A318691-500
ANTIA318691-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318691-100 ANTIA318691-500
Anti-CD74 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC674]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC674] antibody to CD74 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Recombinant
Clone: DMC674
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité