Anti-HBEGF/DTR Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC500]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318693-100 A318693-500
ANTIA318693-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318693-100 ANTIA318693-500
Anti-HBEGF/DTR Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC500]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC500] antibody to HBEGF/DTR for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: HBEGF/DTR
Clonality: Recombinant
Clone: DMC500
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité