Anti-E Cadherin Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC484]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318706-100 A318706-500
ANTIA318706-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318706-100 ANTIA318706-500
Anti-E Cadherin Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC484]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC484] antibody to E Cadherin for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: E Cadherin
Clonality: Recombinant
Clone: DMC484
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité