Anti-GPCR GPR87 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC478]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318712-500EA 1730 EUR InStock
ANTIA318712-500 ANTIA318712-100
Anti-GPCR GPR87 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC478]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC478] antibody to GPCR GPR87 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: GPCR GPR87
Clonality: Recombinant
Clone: DMC478
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité