Anti-Eph Receptor A4/SEK Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC472]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318718-100 A318718-500
ANTIA318718-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318718-100 ANTIA318718-500
Anti-Eph Receptor A4/SEK Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC472]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC472] antibody to Eph Receptor A4/SEK for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: Eph Receptor A4/SEK
Clonality: Recombinant
Clone: DMC472
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité