Anti-IL-22 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC471]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318719-100 A318719-500
ANTIA318719-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318719-100 ANTIA318719-500
Anti-IL-22 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC471]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC471] antibody to IL-22 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: IL-22
Clonality: Recombinant
Clone: DMC471
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité