Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPCR RDC1/CXCR-7 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC443]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318735-100 A318735-500
ANTIA318735-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318735-100 ANTIA318735-500
Anti-GPCR RDC1/CXCR-7 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC443]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC443] antibody to GPCR RDC1/CXCR-7 for flow cytometry with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100

Type: Primary
Antigen: GPCR RDC1/CXCR-7
Clonality: Recombinant
Clone: DMC443
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité