Anti-CHODL Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC442]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318736-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318736-100 ANTIA318736-500
Anti-CHODL Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC442]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC442] antibody to CHODL for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CHODL
Clonality: Recombinant
Clone: DMC442
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité