Anti-M-CSF Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC437]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318741-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318741-100 ANTIA318741-500
Anti-M-CSF Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC437]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC437] antibody to M-CSF for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: M-CSF
Clonality: Recombinant
Clone: DMC437
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité