Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HSPA1B/7626]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315107-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315107-100
Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HSPA1B/7626]
Anticorps
Mouse monoclonal [HSPA1B/7626] antibody to HSP70 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone: HSPA1B/7626
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité