Anti-IL-18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL18/4628]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315154-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315154-100
Anti-IL-18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL18/4628]
Anticorps
Mouse monoclonal [IL18/4628] antibody to IL-18 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: IL-18
Clonality: Monoclonal
Clone: IL18/4628
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité