Anti-KDM1/LSD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-KDM1A-1A10]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315209-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315209-100
Anti-KDM1/LSD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-KDM1A-1A10]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-KDM1A-1A10] antibody to KDM1/LSD1 for flow cytometry, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: KDM1/LSD1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-KDM1A-1A10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité