Anti-Ki67 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MKI67/8743]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315219-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315219-100
Anti-Ki67 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MKI67/8743]
Anticorps
Mouse monoclonal [MKI67/8743] antibody to Ki67 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Ki67
Clonality: Monoclonal
Clone: MKI67/8743
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité