Anti-MGMT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: MGMT/8186R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315307-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315307-100
Anti-MGMT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: MGMT/8186R]
Anticorps
Rabbit monoclonal [MGMT/8186R] antibody to MGMT for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MGMT
Clonality: Monoclonal
Clone: MGMT/8186R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité