Anti-MZF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-MZF1-1E8]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315358-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315358-100
Anti-MZF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-MZF1-1E8]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-MZF1-1E8] antibody to MZF1 for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MZF1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-MZF1-1E8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité