Anti-Ret Mouse Monoclonal Antibody [clone: RET/8787]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315545-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315545-100
Anti-Ret Mouse Monoclonal Antibody [clone: RET/8787]
Anticorps
Mouse monoclonal [RET/8787] antibody to Ret for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Ret
Clonality: Monoclonal
Clone: RET/8787
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2c kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité