Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A9/7551]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315586-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315586-100
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S100A9/7551]
Anticorps
Mouse monoclonal [S100A9/7551] antibody to S100A9 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: S100A9
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A9/7551
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité