Anti-SIGLEC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SIGLEC10/7582]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315641-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315641-100
Anti-SIGLEC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SIGLEC10/7582]
Anticorps
Mouse monoclonal [SIGLEC10/7582] antibody to SIGLEC1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: SIGLEC1
Clonality: Monoclonal
Clone: SIGLEC10/7582
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité