Anti-Smoothelin Rabbit Recombinant Antibody [clone: SMTN/2320R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315661-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315661-100
Anti-Smoothelin Rabbit Recombinant Antibody [clone: SMTN/2320R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [SMTN/2320R] antibody to Smoothelin for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Smoothelin
Clonality: Recombinant
Clone: SMTN/2320R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité