Anti-STING Rabbit Recombinant Antibody [clone: STING1/8129R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315685-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315685-100
Anti-STING Rabbit Recombinant Antibody [clone: STING1/8129R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [STING1/8129R] antibody to STING for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: STING
Clonality: Recombinant
Clone: STING1/8129R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité