Anti-Aciculin Mouse Recombinant Antibody [clone: rPGM5/7164]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315816-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315816-100
Anti-Aciculin Mouse Recombinant Antibody [clone: rPGM5/7164]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rPGM5/7164] antibody to Aciculin for ELISA, IF and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IF, WB
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ ml, WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 2 to 4 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Aciculin
Clonality: Recombinant
Clone: rPGM5/7164
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité