Anti-ADCY8 / AC8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ADCY8/7341]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315820-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315820-100
Anti-ADCY8 / AC8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ADCY8/7341]
Anticorps
Mouse monoclonal [ADCY8/7341] antibody to ADCY8 / AC8 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: ADCY8 / AC8
Clonality: Monoclonal
Clone: ADCY8/7341
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité