Anti-alpha B Crystallin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRYAB/7918]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315856-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315856-100
Anti-alpha B Crystallin Mouse Monoclonal Antibody [clone: CRYAB/7918]
Anticorps
Mouse monoclonal [CRYAB/7918] antibody to alpha B Crystallin for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: alpha B Crystallin
Clonality: Monoclonal
Clone: CRYAB/7918
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité