Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK1/7566]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315868-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315868-100
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK1/7566]
Anticorps
Mouse monoclonal [NK1/7566] antibody to B3GAT1 for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: B3GAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: NK1/7566
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 lambda
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité