Anti-Cadherin 16 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CDH16/8800R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315915-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315915-100
Anti-Cadherin 16 Rabbit Recombinant Antibody [clone: CDH16/8800R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CDH16/8800R] antibody to Cadherin 16 for IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Cadherin 16
Clonality: Recombinant
Clone: CDH16/8800R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité