Anti-Catalase Mouse Monoclonal Antibody [clone: HPYL/7227]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315946-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315946-100
Anti-Catalase Mouse Monoclonal Antibody [clone: HPYL/7227]
Anticorps
Mouse monoclonal [HPYL/7227] antibody to Catalase for IHC-P with samples derived from helicobacter pylori.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Catalase
Clonality: Monoclonal
Clone: HPYL/7227
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Helicobacter pylori
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité