Anti-Catalase Rabbit Recombinant Antibody [clone: HPYL/8548R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315951-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315951-100
Anti-Catalase Rabbit Recombinant Antibody [clone: HPYL/8548R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HPYL/8548R] antibody to Catalase for IHC-P with samples derived from helicobacter pylori.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Catalase
Clonality: Recombinant
Clone: HPYL/8548R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Helicobacter pylori
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité