Anti-CCL23 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CCL23/4034]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315955-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315955-100
Anti-CCL23 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CCL23/4034]
Anticorps
Mouse monoclonal [CCL23/4034] antibody to CCL23 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: CCL23
Clonality: Monoclonal
Clone: CCL23/4034
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité