Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAMP3/7369]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316109-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316109-100
Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAMP3/7369]
Anticorps
Mouse monoclonal [LAMP3/7369] antibody to CD63 for FUNC, IP, flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: FUNC, IP, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Functional studies, IP: 1 to 2 µg per 100 to 500 µg of total protein (1 ml of cell lysate), Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: CD63
Clonality: Monoclonal
Clone: LAMP3/7369
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité