Anti-CD99 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MIC2/8119R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316141-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316141-100
Anti-CD99 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MIC2/8119R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MIC2/8119R] antibody to CD99 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: CD99
Clonality: Recombinant
Clone: MIC2/8119R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité