Anti-Chromogranin B Mouse Monoclonal Antibody [clone: CHGB/4560]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316170-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316170-100
Anti-Chromogranin B Mouse Monoclonal Antibody [clone: CHGB/4560]
Anticorps
Mouse monoclonal [CHGB/4560] antibody to Chromogranin B for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: Chromogranin B
Clonality: Monoclonal
Clone: CHGB/4560
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité