Anti-Creatine Kinase MB Rabbit Recombinant Antibody [clone: CKBB/8609R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316207-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316207-100
Anti-Creatine Kinase MB Rabbit Recombinant Antibody [clone: CKBB/8609R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CKBB/8609R] antibody to creatine kinase MB for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Creatine Kinase MB
Clonality: Recombinant
Clone: CKBB/8609R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité