Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/7056R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316245-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316245-100
Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/7056R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT18/7056R] antibody to cytokeratin 18 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: KRT18/7056R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité