Anti-EZH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EZH2/6988]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316323-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316323-100
Anti-EZH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EZH2/6988]
Anticorps
Mouse monoclonal [EZH2/6988] antibody to EZH2 for ELISA, flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: EZH2
Clonality: Monoclonal
Clone: EZH2/6988
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité