Anti-EZH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EZH2/4687]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316327-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316327-100
Anti-EZH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: EZH2/4687]
Anticorps
Mouse monoclonal [EZH2/4687] antibody to EZH2 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: EZH2
Clonality: Monoclonal
Clone: EZH2/4687
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité