Anti-Fas Mouse Recombinant Antibody [clone: rB-R18]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316334-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316334-100
Anti-Fas Mouse Recombinant Antibody [clone: rB-R18]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rB-R18] antibody to Fas for FUNC, Flow cytometry, IF and IHC-Fr with samples derived from human.
  • Validated applications: FUNC, Flow cytometry, IF, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Functional Studies, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, IHC: Frozen: 0,5 to 1 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Fas
Clonality: Recombinant
Clone: rB-R18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité