Anti-GAD65 Rabbit Recombinant Antibody [clone: GAD2/6488R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316368-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316368-100
Anti-GAD65 Rabbit Recombinant Antibody [clone: GAD2/6488R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [GAD2/6488R] antibody to GAD65 for ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: GAD65
Clonality: Recombinant
Clone: GAD2/6488R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité