Anti-GATA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-GATA4-1A7]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316379-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316379-100
Anti-GATA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-GATA4-1A7]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-GATA4-1A7] antibody to GATA4 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells
Type: Primary
Antigen: GATA4
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-GATA4-1A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité