Anti-HLA DR Rabbit Recombinant Antibody [clone: HLA-DRA/6844R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316478-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316478-100
Anti-HLA DR Rabbit Recombinant Antibody [clone: HLA-DRA/6844R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HLA-DRA/6844R] antibody to HLA DR for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
  • Recommended dilutions: IHC: (Frozen and Formalin - fixed) 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: HLA DR
Clonality: Recombinant
Clone: HLA-DRA/6844R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité