Anti-I-FABP Mouse Monoclonal Antibody [clone: FABP2/7670]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316517-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316517-100
Anti-I-FABP Mouse Monoclonal Antibody [clone: FABP2/7670]
Anticorps
Mouse monoclonal [FABP2/7670] antibody to I-FABP for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: I-FABP
Clonality: Monoclonal
Clone: FABP2/7670
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité