Anti-Keratin 76 + Keratin 77 Rabbit Recombinant Antibody [clone: 4999R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316595-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316595-100
Anti-Keratin 76 + Keratin 77 Rabbit Recombinant Antibody [clone: 4999R]
Anticorps
Recombinant rabbit oligoclonal [4999R] antibody to Keratin 76 + Keratin 77 for Flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, WB: 0,5 to 2 µg/ ml for 2 hours at RT, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Keratin 76 + Keratin 77
Clonality: Recombinant
Clone: 4999R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité