Anti-Keratin 77 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRTL/8751]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316597-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316597-100
Anti-Keratin 77 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRTL/8751]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRTL/8751] antibody to Keratin 77 for IHC-P with samples derived from human, monkey, bovine, canine, rabbit, mouse, rat, chicken and turtle.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 0,5 to 1 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Keratin 77
Clonality: Recombinant
Clone: rKRTL/8751
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Dog;Rabbit;Mouse;Rat;Chicken;Turtle
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité