Anti-Mucin 5AC Mouse Recombinant Antibody [clone: rMUC5AC/8052]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316724-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316724-100
Anti-Mucin 5AC Mouse Recombinant Antibody [clone: rMUC5AC/8052]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rMUC5AC/8052] antibody to Mucin 5AC for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Mucin 5AC
Clonality: Recombinant
Clone: rMUC5AC/8052
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité