Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myelin Basic Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: MBP/4275]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316734-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316734-100
Anti-Myelin Basic Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: MBP/4275]
Anticorps
Mouse monoclonal [MBP/4275] antibody to Myelin Basic Protein for ELISA, ICC, WB, IF and IHC-P with samples derived from human, chicken, guinea pig, rat, porcine, rabbit and sheep.

  • Validated applications: ELISA, ICC, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: ICC: 0,5 to 1 µg/ ml, WB: 1 to 2 µg/ ml, IF: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: Myelin Basic Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: MBP/4275
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Chicken;Guinea Pig;Rat;Porcine;Rabbit;Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité