Anti-NME2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NME2/6433]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA316781-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316781-100
Anti-NME2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NME2/6433]
Anticorps
Mouse monoclonal [NME2/6433] antibody to NME2 for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: NME2
Clonality: Monoclonal
Clone: NME2/6433
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité